Merck
GF31027463
タングステン
powder, max. particle size 100 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 310-274-63
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
1000 g
部分最大サイズ
100 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF31027463-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)