Merck
1.12406
Sigma-Aldrich
Tungsten
fine powder 99+
別名:
Tungsten
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
EC Index Number:
231-143-9
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
3370 °C
かさ密度
4000 kg/m3
保管温度
no temp limit
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体