Merck
GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
別名:
FE240252
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 335-248-05
L
0.5 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)