Merck
GF37433549
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 100m length, 0.05mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU065815
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 374-335-49
L
100 m
コンダクタ直径
0.05 mm
絶縁体厚
0.004 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)