安全性情報
GF63811795
酸化ニッケル
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, black
別名:
NI516010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 638-117-95
重量
50 g
black
部分最大サイズ
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF63811795-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)