安全性情報
GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 50g
別名:
AD106010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
形状
powder (alloy pre-cursor)
メーカー/製品名
Goodfellow 660-654-52
重量
50 g
部分最大サイズ
63 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウムを含有するもの
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF66065452-1EA:4548174001646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)