Merck
GF72786325
Constantan- resistance alloy
foil, Cu55%/Ni45%, thickness 0.005 mm, size 100 × 100 mm, temper as rolled
別名:
CU040200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 727-863-25
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.005 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)