Merck
GF75414911
窒化ホウ素
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
別名:
B 607050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 754-149-11
L
100 mm
外径
4.0 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)