Merck
GF82818456
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, temper as drawn, length 0.1 m
別名:
PT055150
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 828-184-56
L
0.1 m
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)