物質
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
BRAND 115354
キャパシティ
110 mL
チューブD × H
120 mm × 40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
特徴および利点
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
その他情報
BR115354 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック