Merck
Z641111
BRAND® centrifuge tubes
capacity 125 mL, polypropylene, without cap
別名:
115356, BRAND centrifuge tubes, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
beaded neck neck
cylindrical polypropylene tube
polypropylene
polypropylene
round bottom bottom
ジョイント
joint
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 115356
キャパシティ
125 mL
チューブD × H
120 mm × 45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
特徴および利点
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
その他情報
BR115356 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)