安全性情報
GF90365700
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 1.2 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, size 200 × 200 mm, temper annealed
別名:
FF210385
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 903-657-00
サイズ
200 × 200 mm
厚さ
1.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF90365700-3EA:
GF90365700-1EA:
GF90365700-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)