Merck
HAM238381
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, 1 m BNC connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
NACRES:
NB.79
物質
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
特徴
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC connector
パラメーター
0-60 °C temp. range
直径
12 mm
浸漬深度
10 mm
pH
0-14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)