Merck
HAM79433
Supelco
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
別名:
Anion Exchange Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
内径 × L:
4.1 mm × 250 mm
粒径:
10 μm
ポアサイズ:
100 Å
Matrix:
polymeric
製品名
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
物質
PSDVB/Trimethylammonium packing
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
パラメーター
5000 psi pressure
テクニック
HPLC: suitable
内径 × L
4.1 mm × 250 mm
Matrix
polymeric
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
pH
1-13
分離法
anion exchange
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1