About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O
CAS番号:
分子量:
128.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
InChI Key
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
インポルチン-β媒介核内輸送の低分子インヒビターの特定に用いる反応剤
- 生存運動ニューロン(SMN)タンパク質モジュレーター
- ジアミノトリアゼンhNaV1.7インヒビター
- 誘導型一酸化窒素シンターゼのインヒビターであるヘテロ脂環式カルボキサミド
- 経口投与可能なナフチリジンタンパク質キナーゼDインヒビター
- ホスホジエステラーゼ5インヒビター
インポルチン-β媒介核内輸送の低分子インヒビターの特定に用いる反応剤
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I17907-10KG:
I17907-100G:
I17907-5KG:
I17907-25G:
I17907-BULK:
I17907-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)