Merck
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
別名:
PA-PEG4-PA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
形状
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA12021-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
マロン酸 ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
M1296
マロン酸