Merck
JKA13019
Sigma-Aldrich
mPEG12-Azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2N3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
分子量
average Mn 12,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
詳細
Monodisperse PEG. Azido group can be reduced to the amine. Azido can reactive with alkyne through click chemistry.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
プロトコル
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.
遺伝子発現データの解析には、安定的なリファレンスまたはローディングコントロールが必要です。通常は、1つ以上のリファレンス遺伝子をリファレンスとして使用します