物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897235-0009
パラメーター
400 MHz frequency
L ×キャンバー×同心性
9 in. × 18 μm × 25 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Attached polyethylene caps• Sandblasted marking spot• OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm• ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm• Wall thickness 0.375 mm
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)