Merck
KN8973000008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 8 in.
別名:
897300-0008
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
flat bottom
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897300-0008
パラメーター
100 MHz frequency
L
8 in.
チューブ直径
10 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
10 mm flat bottom disposable tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.015 in.
Supplied without caps. All tubes supplied in packs of 50.
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 5.1• Caps not included• OD 10 mm• Wall thickness 0.381 mm
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)