Merck
M10808
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzyl alcohol
99%
別名:
o-Anisyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
2043673
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
248-250 °C (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI Key
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M10808-1KG:
M10808-5G:
M10808-BULK:
M10808-VAR:
M10808-25G:
M10808-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1