product name
D-Penicillamine disulfide, 97%
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]25/D −75°, c = 1 in 1 M NaOH
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
色
white
mp
204 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
アプリケーション
- Molecules dermatomyositis activity
- Antimelanoma activity of apoptogenic carbonyl scavengers
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1101-VAR:
P1101-1G:
P1101-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)