Merck
P23350
Sigma-Aldrich
1,3-フェニレン二酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
194.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-2-1-3-8(4-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P23350-1G:
P23350-VAR:
P23350-5G:
P23350-10G:
P23350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giuseppe Tronci et al.
International journal of biological macromolecules, 81, 112-120 (2015-08-05)
The formation of naturally derived materials with wet stable fibrous architectures is paramount in order to mimic the features of tissues at the molecular and microscopic scale. Here, we investigated the formation of wet-spun fibres based on collagen-derived polypeptides with
Jian-Guo Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 374-380 (2006-10-20)
Acetohydroxyacid synthase (AHAS; EC 2.2.1.6) catalyzes the first common step in branched-chain amino acid biosynthesis. This enzyme is an important target for the design of environmental-benign herbicides. Based on the crystal structure of AHAS/sulfonylurea complex, we have carried out computational