Merck
P66807
Sigma-Aldrich
3-ピリジンメタノール
98%
別名:
ω-ヒドロキシ-3-ピコリン, 3-(ヒドロキシメチル)ピリジン, 3-ピリジルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
107851
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
154 °C/28 mmHg (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
InChI Key
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
芳香族第一級アルコールである3-ピリジンメタノールは、多くの生物活性があり工業的に重要な化合物の主要部分です。
アプリケーション
3-ピリジンメタノールは、触媒量の臭化水素酸の存在下で好気性光酸化を受け、ニコチン酸を生成することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P66807-1KG:
P66807-100G:
P66807-VAR:
P66807-BULK:
P66807-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conformational stability, molecular structure, vibrational, electronic, 1H and 13C spectral analysis of 3-pyridinemethanol using ab-initio/DFT method.
Sivaranjani T
Journal of Molecular Structure, 1108, 398-410 (2016)
Aerobic photo-oxidation of alcohols in the presence of a catalytic inorganic bromo source.
Hirashima S
Tetrahedron, 62(33), 7887-7891 (2006)
Evelina Charidemou et al.
JCI insight, 4(12) (2019-05-31)
BACKGROUNDDietary changes have led to the growing prevalence of type 2 diabetes and nonalcoholic fatty liver disease. A hallmark of both disorders is hepatic lipid accumulation, derived in part from increased de novo lipogenesis. Despite the popularity of high-protein diets
Acetazolamide-resistant carbonic anhydrase activity with expansion of the vascular bed in tonic skeletal muscle of rats.
J B Moynihan
Biochemical Society transactions, 18(2), 268-269 (1990-04-01)
T Fazekas et al.
Acta physiologica Hungarica, 74(2), 169-174 (1989-01-01)
The antilipolytic, nicotinic acid analogue beta-pyridylcarbinol (Ronicol) has previously been reported to decrease the free fatty acid (FFA) concentration of the arteria-blood, and to moderate the FFA-uptake and O2-consumption of the myocardium; on this basis, the drug may be expected