Merck
QBD10397
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®11
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H62N4O17
CAS番号:
分子量:
846.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
アプリケーション
Bis-MAL-dPEG ®11 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10397-50MG:
QBD10397-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)