Merck
QBD10215
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®3
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34N4O9
分子量:
522.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N2(C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C24H34N4O9/c29-19(7-11-27-21(31)3-4-22(27)32)25-9-1-13-35-15-17-37-18-16-36-14-2-10-26-20(30)8-12-28-23(33)5-6-24(28)34/h3-6H,1-2,7-18H2,(H,25,29)(H,26,30)
特徴および利点
Bis-MAL-dPEG®3 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10215-1000MG:
QBD10215-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)