アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C33H51F4NO11S2/c34-27-25-28(35)32(37)33(31(27)36)49-30(40)5-8-41-10-12-43-14-16-45-18-20-47-22-23-48-21-19-46-17-15-44-13-11-42-9-7-38-29(39)4-2-1-3-26-6-24-50-51-26/h25-26H,1-24H2,(H,38,39)
関連するカテゴリー
特徴および利点
Lipoamido-dPEG®8-TFP ester permits crosslinking of a molecule with an amine functional group to a metal surface such as gold. The lipoamide group readily forms strong, stable dative bonds with metals such as gold, while 2,3,5,6-tetrafluorophenyl (TFP) ester group reacts with amines. The dPEG® spacers are hydrophilic, non-immunogenic, single molecular weight compounds of exact length. Precise spacing control of the crosslinked molecules is possible because of this single molecular weight nature. The dPEG® spacers also improve the water solubility of the target molecules.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)