アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C90H161NO40/c92-89(93)9-11-95-13-15-97-17-19-99-21-23-101-25-27-103-29-31-105-33-35-107-37-39-109-41-43-111-45-47-113-49-51-115-53-55-117-57-59-119-61-63-121-65-67-123-69-71-125-73-75-127-77-79-129-81-82-130-80-78-128-76-74-126-72-70-124-68-66-122-64-6
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10903-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)