アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C80H155NO41/c1-85-6-7-87-10-11-89-14-15-91-18-19-93-22-23-95-26-27-97-30-31-99-34-35-101-38-39-103-42-43-105-46-47-107-50-51-109-54-55-111-58-59-113-62-63-115-66-67-117-70-71-119-74-75-121-77-76-120-73-72-118-69-68-116-65-64-114-61-60-112-57-56-110-53-
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10910-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)