アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
solid
分子量
average Mn 1,250 (by NMR)
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
色
white to off-white
Ω末端
NHS ester
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C56H107NO29/c1-61-6-7-63-10-11-65-14-15-67-18-19-69-22-23-71-26-27-73-30-31-75-34-35-77-38-39-79-42-43-81-46-47-83-50-51-85-53-52-84-49-48-82-45-44-80-41-40-78-37-36-76-33-32-74-29-28-72-25-24-70-21-20-68-17-16-66-13-12-64-9-8-62-5-4-56(60)86-57-54(58)
InChI Key
IXVOIXFTBGZAJR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
910813-BULK:
910813-VAR:
910813-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.