QBD10211
m-dPEG®4-NHS ester
別名:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4,7,10,13-tetraoxatetradecanoate, Polyethylene glycol, Triethylene glycol methyl ether 2-(succinimidyloxycarbonyl)ethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23NO8
CAS番号:
分子量:
333.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CCC(N1OC(CCOCCOCCOCCOC)=O)=O
InChI
1S/C14H23NO8/c1-19-6-7-21-10-11-22-9-8-20-5-4-14(18)23-15-12(16)2-3-13(15)17/h2-11H2,1H3
InChI Key
MAYFFZZPEREGBQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特徴および利点
The m-dPEG®4-NHS ester provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. Modification with m-dPEG® reagents can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®4-NHS (N-hydroxysuccinimide) ester reacts with amines.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック