Merck
QBD10983
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®9-PFP ester
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H40F10O13
CAS番号:
分子量:
846.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
InChI
1S/C34H40F10O13/c35-23-25(37)29(41)33(30(42)26(23)38)56-21(45)1-3-47-5-7-49-9-11-51-13-15-53-17-19-55-20-18-54-16-14-52-12-10-50-8-6-48-4-2-22(46)57-34-31(43)27(39)24(36)28(40)32(34)44/h1-20H2
特徴および利点
Bis-dPEG®9-PFP ester is a homobifunctional dPEG® crosslinker which allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (35.8 Å) provide precise distance control between conjugated moieties. 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) ester is more reactive to amines than NHS ester and are more stable than NHS esters to hydrolysis.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)