Merck
QBD11349
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®24-TFP ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C57H102F4O27
分子量:
1295.40
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
Hydroxy-dPEG ®₂₄-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11349-1000MG:
QBD11349-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)