Merck
SIK7731-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)pyridinium chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H31ClNO3P
分子量:
363.86
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
アプリケーション
Quaternary ammonium compounds (QACs) are low toxicity compounds that form effective protective layers against biodeterioration. They are widely known to be bioactive and have a high antimicrobial activity. They can be used to create positively charged surfaces with antimicrobial properties.
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7731-10-250MG:
SIK7731-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)