Merck
SYNA251914
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A251914, glass connecting adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A251914
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (19/22) is larger that the bottom joint (14/20).
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)