Merck
SYNA352440
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, side arm angle: 75 deg
別名:
Synthware A352440, adapter, sidearm adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A352440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)