Merck
SYNA351420
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20, side joint: 14/20, side arm angle: 75 deg
別名:
Synthware A351420, adapter, sidearm adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
side joint: 14/20
joint: ST/NS top14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A351420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)