安全性情報
05-632
Sigma-Aldrich
抗14-3-3σ抗体、クローンCS112-2A8
clone CS112-2A8, Upstate®, from mouse
別名:
Stratifin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CS112-2A8, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFN(2810)
mouse ... Sfn(55948)
rat ... Sfn(313017)
特異性
14-3-3σを認識し、他の14-3-3アイソフォームと交差反応しません。
免疫原
全長ヒト14-3-3σに対応するGST融合タンパク質
アプリケーション
この抗14-3-3σ抗体、クローンCS112-2A8を用いた14-3-3の検出は、IP、WBでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究のサブカテゴリ
細胞骨格シグナル伝達
品質
EGF刺激A431細胞のRIPAライセートのイムノブロットで常に評価されています
ターゲットの説明
30 kDa
物理的形状
30%グリセロール、0.07Mトリス-グリシン、pH 7.4、0.105 M NaCl、0.035%アジ化ナトリウム(保存剤)中のプロテインG精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-302、EGF刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-632:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Santana et al.
Journal of dairy science, 106(9), 6060-6079 (2023-07-21)
The aim of this study was to evaluate the inclusion of alfalfa grazing during 8 h continuous or partitioned in 2 separated sessions of 4 h after each milking, on nutrient intake, digestibility, ruminal fermentation, feeding behavior, milk production, milk
Claudio A Pozo et al.
Journal of dairy science, 105(6), 4987-5003 (2022-04-23)
Our aim was to evaluate whether increasing soluble carbohydrates in the herbage by changing the time of the grazing session or including Acacia mearnsii tannin in the diet would affect intake, digestion, N partitioning, and productive performance of dairy cows
D E Oliveira et al.
Journal of dairy science, 95(3), 1437-1446 (2012-03-01)
Feeding conjugated linoleic acid (CLA) in a rumen-inert form to dairy ewes has been shown to increase milk production, alter milk composition, and increase the milk fat CLA content. However, few studies have tested ruminally unprotected CLA sources. The objective
D Fernandes et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 8(4), 587-595 (2014-03-19)
Feeding dietary supplements containing trans-10, cis-12-conjugated linoleic acid (t10,c12-CLA) has been shown to induce milk fat depression in cows, ewes and goats. However, the magnitude of the response is apparently less pronounced in lactating goats. The objective of this study
Toru Motokura et al.
BMC cancer, 7, 217-217 (2007-11-27)
14-3-3sigma is a p53-mediated cell-cycle inhibitor in epithelial cells. The expression of 14-3-3sigma is frequently altered in cancers of epithelial origin associated with altered DNA methylation. Since its involvement in a non-epithelial tumor is unknown, we examined 14-3-3sigma expression in