Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
06-942
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
9位でアセチル化されたヒストンH3。
ただし、このペプチド配列は広範囲の動植物種において同一です。
免疫原
Lys9でアセチル化されたヒストンH3のアミノ酸1-12に相当するKLH結合合成ペプチド(ARTKQTARK(Ac)STG-C)。
エピトープ:周囲のH3K9ac
アプリケーション
クロマチン免疫沈降/ChIP-seq: 5 µgのHeLa細胞ライセートにおいてアセチルヒストンH3 (Lys9)を免疫沈降できます。
ドットブロット:希釈倍率1:1,000で使用、Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array(カタログ番号:16-667)およびAbsurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array(カタログ番号16-665)においてアセチルヒストンH3 (Lys9)を検出できます。
フローサイトメトリー:0.25 µgで使用、1X10E6 HEK293細胞においてアセチルヒストンH3 (Lys9)を検出できます。
抗アセチル-ヒストンH3(Lys9)抗体は、lysine 9でアセチル化されたヒストンH3を検出するためのウサギポリクローナル抗体です。この精製Ab(別名:Anti-H3K9Ac)は、ドットブロット(DB)によりその特異性が検証されており、査読付きジャーナルで発表され、Wb、ChIP、ChIP-seq、FCにおいて検証されています。
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
酪酸ナトリウム処理済みHeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、10 µgの酪酸ナトリウム処理済みHeLa細胞ライセートにおいてヒストンH3 (Lys9)を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
関連事項
置換品:04-1003
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル、150 mM NaCl、0.05% sodium azide、30% glycerol含有0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
注記:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-942:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Myc and Miz-1 have coordinate genomic functions including targeting Hox genes in human embryonic stem cells.
Varlakhanova, N; Cotterman, R; Bradnam, K; Korf, I; Knoepfler, PS
Epigenetics & Chromatin null
Distinct patterns of histone methylation and acetylation in human interphase nuclei.
M Skalnikova, E Bartova, V Ulman, P Matula, D Svoboda, A Harnicarova, M Kozubek, S Kozubek
Physiological Research null
N-Myc regulates expression of pluripotency genes in neuroblastoma including lif, klf2, klf4, and lin28b.
Cotterman, R; Knoepfler, PS
Testing null
Chromatin decondensation and nuclear reorganization of the HoxB locus upon induction of transcription.
Chambeyron, S; Bickmore, WA
Genes & Development null
G9a/GLP histone lysine dimethyltransferase complex activity in the hippocampus and the entorhinal cortex is required for gene activation and silencing during memory consolidation.
Gupta-Agarwal, S; Franklin, AV; Deramus, T; Wheelock, M; Davis, RL; McMahon, LL; Lubin, FD
The Journal of Neuroscience null