Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
07-352
Sigma-Aldrich
抗アセチル-ヒストンH3(Lys9)抗体
serum, Upstate®
別名:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関与しています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
アセチル-ヒストンH3(Lys9)、Mr 17 kDaを認識します。未知のタンパク質がMr 23 kDで追加検出されています。
幅広い動物種交差反応性が予測されます。
免疫原
エピトープ:a.a.4-14
リジン9でアセチル化した酵母ヒストンH3のアミノ酸4-14に相当するオボアルブミン結合、合成ペプチド(KQTARAcKSTGGK-C)で、結合のためにC末端システインを添加。
アプリケーション
クロマチン免疫沈降(ChIP):
この抗体は、野生型酵母からクロマチンを選択的に免疫沈降できますが、残基9でリジンがアラニンに置換されている酵母菌株からは免疫沈降できないことが、独立した研究所において示されています。
Beadlyteヒストン-ペプチド特異性アッセイ:
希釈倍率1:1000~1:5000の本抗体は、さまざまな修飾を受けてLuminexミクロスフェアと結合したヒストンH3ペプチドにより培養されています。アセチル-リジン14またはアセチル-リジン27を含むペプチドとの交差反応は観察されませんでした。
抗アセチル-ヒストンH3(Lys9)抗体は、H3K9Ac、ヒストンH3(アセチルK9)としても知られるアセチル-ヒストンH3(Lys9)を検出するためのウサギポリクローナル抗体であり、ChIP、WB、Mplexで公表およびバリデーションされています。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
通常は、酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の酸抽出物でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:5000~1:10,000で使用、酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞(カタログ番号17-305)由来の酸抽出物でアセチル-ヒストンH3(Lys9)を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
関連事項
置換品:04-1003
物理的形状
0.35%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含む抗血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前のバイアルを遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
TSAで処理したHeLaおよびNIH/3T3細胞、骨肉腫組織。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-352:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genome-wide profiling of histone H3 lysine 9 acetylation and dimethylation in Arabidopsis reveals correlation between multiple histone marks and gene expression.
Zhou J, Wang X, He K, Charron JB, Elling AA, Deng XW
Plant Molecular Biology null
Genome-wide analysis of abnormal H3K9 acetylation in cloned mice.
Suzuki, T; Kondo, S; Wakayama, T; Cizdziel, PE; Hayashizaki, Y
Testing null
The transcription factor snail mediates epithelial to mesenchymal transitions by repression of estrogen receptor-alpha.
Dhasarathy, A; Kajita, M; Wade, PA
Molecular Endocrinology null
CBP/p300-mediated acetylation of histone H3 on lysine 56.
Das, C; Lucia, MS; Hansen, KC; Tyler, JK
Nature null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null