安全性情報
07-1820
Sigma-Aldrich
抗EEA1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
early endosome antigen 1, early endosome-associated protein, early endosome antigen 1, 162kD, Endosome-associated protein p162, Zinc finger FYVE domain-containing protein 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EEA1(8411)
詳細
初期エンドソーム抗原1(EEA1)は、初期エンドソームのRab5エフェクタータンパク質群に属する170 kDaのコイルドコイルタンパク質です。EEA1は、初期エンドソームと融合する前のエンドサイトーシス小胞のテザリング/ドッキングに関与すると想定されています。このタンパク質の特徴は、ジンクフィンガー様ドメインとコイルドコイル領域があることです。FYVEフィンガーとしても知られるジンクフィンガー様ドメインは、シスチンに富むモチーフで、EEA1のエンドソームを標的化する能力に必要な構成要素であり、Rab5 GTPアーゼとホスホチジルイノシトール3リン酸(Ptdlns-3-P)との二重の相互作用で特に知られています。
特異性
この抗体はEEA1を認識します。
ウマおよびイヌ(配列相同性99%) ラット(配列相同性98%) ウシ(配列相同性97%)。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトEEA1のC末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
ウェスタンブロッティング(SNAP ID):希釈倍率1:250で使用、10 µgのC2C12細胞ライセート中のEEA1を検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、HeLa、A431およびC2C12細胞でEEA1を検出できます。
抗EEA1抗体は、EEA1の検出において、WBおよびICでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
一般的な翻訳後修飾
品質
BALB 3T3/A31細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのBALB 3T3/A31細胞ライセートのEEA1を検出できます。
ターゲットの説明
約170 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
BALB/3T3/A31細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1820-100UL:
07-1820-25UL:
07-1820:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matylda B Mielcarska et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 544612-544612 (2020-12-08)
TLR3 provides immediate type I IFN response following entry of stimulatory PAMPs into the CNS, as it is in HSV infection. The receptor plays a vital role in astrocytes, contributing to rapid infection sensing and suppression of viral replication, precluding
Neurotrophin receptor p75 mediates the uptake of the amyloid beta (A?) peptide, guiding it to lysosomes for degradation in basal forebrain cholinergic neurons.
Ovsepian, Saak V, et al.
Brain Structure &Amp; Function (2013)
Songlin Li et al.
Frontiers in immunology, 11, 49-49 (2020-02-23)
Impaired synaptic integrity and function due to accumulation of amyloid β-protein (Aβ42) oligomers is thought to be a major contributor to cognitive decline in Alzheimer's disease (AD). However, the exact role of Aβ42 oligomers in synaptotoxicity and the ability of
Sébastien A Gauthier et al.
Acta neuropathologica communications, 5(1), 65-65 (2017-08-31)
A dysfunctional endosomal pathway and abnormally enlarged early endosomes in neurons are an early characteristic of Down syndrome (DS) and Alzheimer's disease (AD). We have hypothesized that endosomal material can be released by endosomal multivesicular bodies (MVBs) into the extracellular
Maya Koronyo-Hamaoui et al.
Brain : a journal of neurology, 143(1), 336-358 (2019-12-04)
Targeted overexpression of angiotensin-converting enzyme (ACE), an amyloid-β protein degrading enzyme, to brain resident microglia and peripheral myelomonocytes (ACE10 model) substantially diminished Alzheimer's-like disease in double-transgenic APPSWE/PS1ΔE9 (AD+) mice. In this study, we explored the impact of selective and transient