分子量
antigen ~160 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa and rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.4-0.8 μg/mL using whole extract of mouse NIH-3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EEA1(8411)
mouse ... Eea1(216238)
rat ... Eea1(314764)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
E4156-VAR:
E4156-BULK:
IXO13181:
E4156-200UL:
E4156-25UL:
試験成績書(COA)