分子量
antigen ~120 kDa
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L1418-200UL:
L1418-25UL:
L1418-VAR:
L1418-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)