安全性情報
AB2971
Sigma-Aldrich
抗LAMP-1(CD107a)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
20
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMP1(3916)
詳細
リソソーム関連膜タンパク質1(LAMP-1)は、リソソーム関連膜タンパク質ファミリーに属する、高度にグリコシル化された1回膜貫通型の1型タンパク質です。リソソーム関連膜タンパク質ファミリーは、リソソーム膜の大部分を構成するタンパク質群であり、炭水化物受容体との相互作用による細胞接着の重要なメディエーターであると考えられています。 LAMP-1は炭水化物リガンドをセレクチンに輸送する働きをします。腫瘍細胞の転移においても何らかの役割を果たすと考えられています。
特異性
この抗体は、トポロジカルドメイン(内腔)のLAMP-1を認識します。
免疫原
エピトープ:トポロジカルドメイン(内腔)
トポロジカルドメイン(内腔)のヒトLAMP-1に相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗LAMP-1(CD107a)抗体は、LAMP-1(CD107a)の検出において、WB、ICでの使用が検証されています。
ウェスタンブロット(Snap i.d.):1 µg/mLで使用、10 µgのEL4細胞ライセート中のLAMP-1を検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3、A431、HeLa細胞のLAMP-1を検出できます。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
腫瘍マーカー
品質
EL4細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのEL4細胞ライセート中のLAMP-1を検出できます。
ターゲットの説明
約95kDa、実測。 算出されたMWは45 kDaですが、LAMP-1は高度にグリコシル化されているため、通常、MWは90~120 kDaであると予測されます。一部のライセートに特性評価されていないバンドが認められる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
EL4細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2971-100UG:
AB2971-25UG:
AB2971:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ariella Glasner et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(8), 3959-3969 (2015-09-16)
NK cells kill various cells using activating receptors, such as the natural cytotoxicity receptors (NCRs). NKp46 is a major NCR and is the only NCR expressed in mice (denoted Ncr1). Using Ncr1-deficient mice (Ncr1(gfp/pfp)) we demonstrated that Ncr1 controls various
Yoav Charpak-Amikam et al.
Scientific reports, 7(1), 8661-8661 (2017-08-19)
Human cytomegalovirus (HCMV) is a major human pathogen, causing serious diseases in immunocompromised populations and congenially infected neonates. One of the main immune cells acting against the virus are Natural Killer (NK) cells. Killing by NK cells is mediated by
Mark J G Bakkers et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(10), e2119676119-e2119676119 (2022-03-03)
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) is a rodent-borne zoonotic arenavirus that causes congenital abnormalities and can be fatal for transplant recipients. Using a genome-wide loss-of-function screen, we identify host factors required for LCMV entry into cells. We identify the lysosomal mucin
Lucas T Jae et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6191), 1506-1510 (2014-06-28)
Lassa virus spreads from a rodent to humans and can lead to lethal hemorrhagic fever. Despite its broad tropism, chicken cells were reported 30 years ago to resist infection. We found that Lassa virus readily engaged its cell-surface receptor α-dystroglycan
Tiago Ferreira et al.
Viruses, 12(10) (2020-10-25)
H-1 protoparvovirus (H-1PV) is a self-propagating virus that is non-pathogenic in humans and has oncolytic and oncosuppressive activities. H-1PV is the first member of the Parvoviridae family to undergo clinical testing as an anticancer agent. Results from clinical trials in
資料
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.