安全性情報
MABN1806
Sigma-Aldrich
Anti-TPP1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from mouse
別名:
Tripeptidyl-peptidase 1, Cell growth-inhibiting gene 1 protein, Lysosomal pepstatin-insensitive protease, LPIC, Tripeptidyl aminopeptidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
2E12, monoclonal
application:
ICC
IHC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E12, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TPP1(1200)
詳細
トリペプチジルペプチダーゼ1(UniProt:O14773、別名:TPP1、Cell growth-inhibiting gene 1 protein、Lysosomal pepstatin-insensitive protease、LPIC、Tripeptidyl aminopeptidase)は、ヒトTPP1(別名:CLN2、GIG1、UNQ267/PRO304)遺伝子(Gene ID: 1200)によってコード化されます。TPP1はリソソームセリンプロテアーゼであり、非特異的ペプチダーゼとして作用した後、リソソームプロテアーゼが産生する小さなポリペプチドの遊離N末端からトリペプチドを除去します。TPP1は、複数の組織で発現されており、中にはより高い発現レベルを呈するペプチドホルモン産生と関連する組織が含まれます。ヒトTPP Iは、見かけ上の質量が68 kDaの酵素前駆体として合成され、その179アミノ酸のプロドメインの除去により48 kDaの成熟酵素へとプロセシングされます。TPP I酵素前駆体は、アミノ酸部位210、222、286、313、443に5つの潜在的Nグリコシル化部位を持ちます。N結合型グリカンは、TPP 1の分子量まで約10 kDaを追加できます。その他多くのリソソーム加水分解酵素と同じく、TPP I酵素前駆体は、in vitroでは酸性pHで自己活性化することができます。TPP1遺伝子の変異は、自家発光を有するリポソーム物質の細胞内蓄積と臨床的に明らかなてんかん、認知症、視力障害、大脳萎縮症を特徴とする進行性の神経変性リソソーム蓄積症である神経セロイドリポフスチン症2型(CLN2)における原因因子であることが確認されています。
特異性
クローン2E12は、ヒト胎盤、心臓、膵臓においてトリペプチジルペプチダーゼ1を特異的に免疫染色します。
免疫原
ヒトTPP1のアミノ酸195-563に相当するリコンビナントフラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:5,000で使用、ヒト心臓およびヒト膵臓組織においてTPP1を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:50で使用、TPP1・TPP1変異体をトランスフェクトしたCHO細胞においてTPPを検出できます(米国ニューヨーク州New York State Institute for Basic Research in Developmental DisabilitiesのAdam Golabek博士の厚意による)。
免疫細胞染色:希釈倍率1:50で使用、WT TPP1を発現するCHO細胞においてTPP1を検出できます(米国ニューヨーク州New York State Institute for Basic Research in Developmental DisabilitiesのAdam Golabek博士の厚意による)。
抗TPP1、クローン2E12(カタログ番号:MABN1806)は、特異性の高いマウスモノクローナル抗体であり、TPP1(トリペプチジルペプチダーゼ1)を標的とし、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
品質
ヒト胎盤組織で免疫組織染色により評価済み。
免疫組織染色:希釈倍率1:5,000で使用、ヒト胎盤組織においてTPP1を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:61.25 kDa(6つの同一サブユニットで構成)
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2b抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABN1806:
試験成績書(COA)