抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 90 kDa
化学種の反応性
canine, rat, mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1:200 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated, Madin Darby canine kidney MDCK cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell RIPA lysate of the human hepatocytoma HepG2 cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CANX(821)
mouse ... Canx(12330)
rat ... Canx(29144)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- ウエスタンブロット分析
- 免疫蛍光法
- 二重免疫蛍光染色
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
C4731-VAR:
C4731-.2ML:
C4731-25UL:
C4731-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)