分子量
antigen 57 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA lysate (250-500 μg) of rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P7122-25UL:
P7122-BULK:
P7122-VAR:
P7122-200UL:
試験成績書(COA)