分子量
antigen ~110 kDa
化学種の反応性
human (predicted), mouse, rat
テクニック
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg using whole extract of rat NRK cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMP2(3920)
mouse ... Lamp2(16784)
rat ... Lamp2(24944)
詳細
免疫原
アプリケーション
ウェスタンブロット法(1論文)
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
L0668-VAR:
L0668-BULK:
L0668-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)