Merck
SYNA351410
Synthware distillation adapter
joint: ST/NS 14/10
別名:
Synthware A351410, adapter, sidearm adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/10
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
A351410
関連するカテゴリー
詳細
Synthware distillation side arm adapter with 14/10 joint. Supplied with one holed compression cap and one ViltonTM O-ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)