Merck
SYNA621420
Synthware vacuum take-off adapter with short stem
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
別名:
Synthware A621420, distillation adapter, vacuum take off adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A621420
ホースサイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a hose connection and a drip tip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)