Merck
SYNC1301
Synthware chromatography flow control adapter
with PTFE stopcock
別名:
Synthware C1301, Glass chromatography adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
グレード
for chromatography
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C1301
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
0-4 mm high vacuum valve with metering tip to adjust air pressure. With standard taper joint. Order CC3525 pinch type clamps with screw-locking device for ball joints. For replacement O-rings on high vacuum plug shaft, order R010. The O-rings on the high vacuum PTFE valve are completely encapsulated with thin layer of PTFE, making it inert to chemicals.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)